Przejdź do
D1639
Glyceryl 1,3-dipalmitate
≥99%
Synonim(y):
α,γ-Dipalmitin, 1,3-Dihexadecanoylglycerol, 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H68O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.91
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-942-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809772
MDL number:
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤1% 1,2-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl 1,3-dipalmitate has been used as a standard in lipid analysis of feeds and omasal digesta.[1] It has also been used as a standard in identifying sn-1,3 diacylglycerol (DAG) in skeletal muscles.[2]
Biochem/physiol Actions
Glyceryl 1,3-dipalmitate from Lactobacillus paracasei subsp. possesses neuroprotective effects.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8269T8127T5888
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
semisynthetic
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥85%
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)