Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
composition
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
InChI key
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 95% (CP) | assay 97% (CP) | assay 95% (CP) |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition mixture of 1,3- and 1,2-isomers | composition - | composition - | composition - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| lipid type neutral glycerides | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?