Przejdź do
D7876
Diamine Oxidase from porcine kidney
≥0.05 unit/mg solid
Synonim(y):
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating) (pyridoxal-containing)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-613-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥0.05 unit/mg solid
Biological source:
Porcine kidney
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine kidney
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥0.05 unit/mg solid
mol wt
170 kDa
solubility
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
foreign activity
monoamine oxidase (benzylamine substrate) ≤1%
storage temp.
−20°C
General description
Diamine oxidase from porcine kidney is a homodimer consisting of two equal subunits with a molecular weight of 87 kDa each. Each subunit contains one molecule of pyridoxal phosphate and one atom of copper. The molecular mass of the enzyme is found to be 170 kDa.[1] The enzyme is a glycoprotein containing 5% hexose, 3.3% glucosamine, 2.6% N-acetylglucosamine, and 0.25% N-acetylneuraminic acid. The enzyme exhibits a high affinity for concanavalin A.[2] Optimum pH with cadverine and histamine as substrates is found to be 6.3-7.4.
Application
Diamine oxidase from porcine kidney has been used in a study to investigate a luminescence-based test for determining ornithine decarboxylase activity. Diamine oxidase from porcine kidney has also been used in a study to investigate N-linked oligosaccharide structures in diamine oxidase.
Diamine Oxidase from porcine kidney has been used in the construction of histamine biosensor.
Biochem/physiol Actions
Diamine Oxidase catalyzes the oxidation of monoamines, diamines, and histamine to aldehydes, ammonia, and hydrogen peroxide. The enzyme is classified as a copper amine oxidase and it is a key enzyme in nitrogen metabolism. Diamine oxidase is inhibited by diethyldithiocarbamate, phenylhydrazine, semicarbazide, cyanide, isonicotinic acid hydrazide.
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of putrescine per hr at pH 7.2 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5222A2580L6007
specific activity
≥0.05 unit/mg solid
specific activity
≥1.5 units/mg solid
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥12 units/mg protein (biuret)
biological source
Porcine kidney
biological source
-
biological source
-
biological source
Porcine kidney
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
170 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
320 kDa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)