Przejdź do
D7128
L-Dihydroorotic acid
≥99%
Synonim(y):
2,6-Dioxohexahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, L-Hydroorotic acid, Dihydro-L-orotic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
254-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
InChI key
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Application
L-Dihydroorotic acid has been used as a substrate in dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) assay.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
L-Dihydroorotic acid (DHO) serves as a substrate for dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), an enzyme in the de novo synthesis of pyrimidine. Inhibition of DHOH by its inhibitors causes a large accumulation of upstream metabolite DHO and a reduction in the uridine levels. Therefore, DHO and uridine can be used as biomarkers for pyrimidine synthesis for the clinical development of DHOH inhibitors.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537306O8402H9633
assay
≥99%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
254-255 °C (dec.) (lit.)
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)