Merck
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Synonim(y):
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
25 G
164,00 zł
100 G
447,00 zł
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
164,00 zł
100 G
447,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.11
Beilstein:
7604036
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
Klucz InChI
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)