Przejdź do
H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1162,50 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Homocysteic acid, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Application
L-Homocysteic acid has been used to study hydrogen peroxide-mediated changes in physiological and pathological conditions in the nervous system.[1]
Biochem/physiol Actions
L-Homocysteic acid (L-HCA) is an endogenous neurotransmitter ligand of NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptors.[2][3] It is an analog of glutamate and competitively suppresses glutamate-cystine (xc-) antiporter function in neurons, causing decrease in cysteine uptake.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H6503H4628M1126
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%, ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (titration)
assay
≥98% (TLC)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H9633-1G04061826212257
H9633-25MG04061832722801
H9633-100MG04061832722788
H9633-250MG04061832722795