Przejdź do
D6679
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid sodium salt monohydrate
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5Cl2NaO3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.03
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Application
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a synthetic auxin (plant hormone) used in plant cell culture media such as Murashige and Skoog media. 2,4-D is also a widely used herbicide.
Preparation Note
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1878D801672565
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D6679-25G04061833587829
D6679-5G04061833587836
Questions
  1. come deve essere solubilizzato? Preparato in soluzione per essere utilizzato nella crescita cellule vegetali, espianti da cui formare callo?
    1 answer
    1. For product D6679, we have only studied this with being soluble in water. 50 mg/mL. Dissolve 26.1 mg of D6679 in 1 mL of water. Heat may be required to get the material to dissolve.