Przejdź do
D8016
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate
95%
Synonim(y):
2,3-Dimercaptopropanesulfonic acid sodium salt monohydrate, DMPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals. [1]
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication. [2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30968431648172553
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
assay
95%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
215 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mol wt
228.29 g/mol
mol wt
average mol wt 1200-5000
mol wt
-
mol wt
-
description
zwitterionic
description
anionic
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Santiago Iglesia-Turiño et al.
Plant physiology, 142(2), 742-749 (2006-08-22)
The mercury (Hg) accumulation mechanism was studied in rape (Brassica napus) plants grown under a Hg concentration gradient (0 microm-1,000 microm). Hg mainly accumulated in roots. Therefore, the presence of phytochelatins (PCs) was studied in the roots of the plants.
Swaran J S Flora et al.
International journal of environmental research and public health, 7(7), 2745-2788 (2010-08-19)
Chelation therapy is the preferred medical treatment for reducing the toxic effects of metals. Chelating agents are capable of binding to toxic metal ions to form complex structures which are easily excreted from the body removing them from intracellular or
Sodium dimercaptopropane sulfonate as antidote against non-metallic pesticides
Chen, Z., et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 25, 534-534 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8016-250MG04061833270578
D8016-1G04061826690635