Przejdź do
72565
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
≥98.0% (KT)
Synonim(y):
Sodium nitrilotriacetate tribasic monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CH2COONa)3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-768-6
MDL number:
Assay:
≥98.0% (KT)
Form:
powder
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.3Na.H2O/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Application
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate [(N(CH2CO2Na)3 H2O)] [NTA] has been used in the preparation of chemical bath deposition (CBD) solution for the deposition of quantum dots (QDs) on photoanodic substrate.
It can also be can be used:
  • As a complexing agent in an electrolytic bath solution for the synthesis of magnetic materials by electrochemical method.
  • As a reducing agent and colloid stabilizer for the preparation of uniform gold nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N02537256072559
description
≥98.0% (KT)
description
Sigma Grade, ≥98%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (KT)
assay
≥98%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)