Przejdź do
D6665
2′,7′-Dichlorofluorescein
~90% purity (TLC) (85- 100% purity), powder
Synonim(y):
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
540,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10Cl2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.20
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-968-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
58009
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′,7′-Dichlorofluorescein, suitable for use as an indicator in chloride titration, ~90% (TLC), powder
Quality Segment
assay
~90% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 25 mg/mL
density
0.79 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
2′,7′-Dichlorofluorescein is an oxidation-sensitive fluorescent probe. 2′7′-dichlorofluorescein diacetate is oxidized to 2′7′-dichlorofluorescein in the presence of ROS (reactive oxygen species).citation
Application
2′,7′-Dichlorofluorescein has been used as an oxidation-sensitive fluorescent probe to measure ROS (reactive oxygen species) formation in cells.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41021735848D6883
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
solubility
ethanol: 25 mg/mL
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,7′-Dichlorofluorescein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cysteamine suppresses human peripheral blood mononuclear cells--human corneal endothelial cell reaction via reactive oxygen species reduction.
Shin YJ, et al.
Molecular Vision, 17, 3371-3378 (2011)
Vittoria Buccigrossi et al.
PloS one, 9(6), e99830-e99830 (2014-06-12)
Rotavirus (RV) infection causes watery diarrhea via multiple mechanisms, primarily chloride secretion in intestinal epithelial cell. The chloride secretion largely depends on non-structural protein 4 (NSP4) enterotoxic activity in human enterocytes through mechanisms that have not been defined. Redox imbalance
Janaína Kolling et al.
Cardiovascular toxicology, 11(1), 67-73 (2010-11-16)
Hyperhomocysteinemia is a risk factor for cardiovascular disease, stroke, and thrombosis; however, the mechanisms by which homocysteine triggers these dysfunctions are not fully understood. In the present study, we investigated the effect of chronic hyperhomocysteinemia on some parameters of oxidative
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D6665-5G04061835347520
D6665-25G04061833587812
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. In what types of applications can 2´,7´-Dichlorofluorescein be used?
    1 answer
    1. Some applications for use of 2´,7´-Dichlorofluorescein are listed below. This product can be used for the determination of carbohydrates by fluorescence densitometry after TLC.  See G. Gübitz et al., J. Chromatogr., 117, 337, (1976). 2´,7´-Dichlorofluorescein as also been used in the determination of H2O2 by chemiluminescence. See the following references by H. Watanabe et al. Anal. Sci. 2, 461, (1986) and T. Segawa et al. Anal. Sci. 6, 763, (1990). This product has also been used as a  fluorescent additive used in indirect fluorimetric detection in OTC-HPLC. See W.D. Pfeffer and E.S. Yeung, J. Chromatogr., 506, 401, (1990).
      Helpful?
  3. What can be used to make a solution of 2´,7´-dichlorofluorescein?
    1 answer
    1. 2´,7´-Dichlorofluorescein is soluble at 25 mg/mL absolute ethanol with heating. 2´,7´-Dichlorofluorescein is also soluble in water at 0.1 mg/mL.
      Helpful?
  4. What excitation /emission wavelengths are best for fluorescence detection of 2´,7´-Dichlorofluorescein?
    1 answer
    1. 2´,7´-Dichlorofluorescein can be detected at an excitation wavelength at 504 nm and emission wavelength at 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0.