Merck
D6883
Dioctan 2′,7′-dichlorodihydrofluoresceiny
≥97% (HPLC), powder, cell-permeable non-fluorescent probe
Synonim(y):
DCFH-DA
Wybierz wielkość
50 MG
341,00 zł
250 MG
1420,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16Cl2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4610273
Assay:
≥97%
Form:
powder
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dioctan 2′,7′-dichlorodihydrofluoresceiny, ≥97%
InChI
1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C(c2cc1Cl)c4ccccc4C(O)=O
InChI key
PXEZTIWVRVSYOK-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
Quality Level
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
287810D6665410217
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥94% (HPLC)
assay
~90% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
General description
Długość fali wzbudzenia wynosi 504 nm, a długość fali emisji 529 nm w etanolu. Zastosowanie DMSO jako rozpuszczalnika nie zostało określone, jednak różne publikacje sugerują, że jest on odpowiedni.
2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate (DCFH-DA) is an oxidation-sensitive fluorescent dye used to detect the intracellular reactive oxygen species (ROS) level. DCFH-DA is a cell-permeable non-fluorescent probe, that can be hydrolyzed by intracellular esterase to DCFH, which forms fluorescent DCF when oxidized by the intracellular ROS.[1]
Application
2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate is suitable for use in:
  • sensitive and rapid quantitation of oxygen-reactive species in response to oxidative metabolism[2][1][3]
  • microplate assay for detecting oxidative products in phagocytic cells
  • quantitative multiwell myeloid differentiation assay
Applications include sensitive and rapid quantitation of oxygen-reactive species in response to oxidative metabolism; microplate assay for detecting oxidative products in phagocytic cells, and quantitative multiwell myeloid differentiation assay.
Preparation Note
This product should be stored in powdered format at -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeonhwa Song et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 38-38 (2017-03-04)
CD133-positive cells in hepatocellular carcinoma (HCC) exhibit cancer stem cell (CSC)-like properties as well as resistance to chemotherapeutic agents and ionizing radiation; however, their function remains unknown. In this paper, we identified a hitherto unknown mechanism to overcome CD133-induced resistance
Pornthip Chaichompoo et al.
Journal of clinical pathology, 72(8), 520-524 (2019-04-24)
Iron overload is a major factor contributing to the overall pathology of thalassaemia, which is primarily mediated by ineffective erythropoiesis and shorter mature red blood cell (RBC) survival. Iron accumulation in RBCs generates reactive oxygen species (ROS) that cause cellular
Katia Cortese et al.
Life sciences, 232, 116610-116610 (2019-06-30)
The aim of this study was the characterization of the in vitro cytotoxic properties of a recently isolated diterpene compound, 7β-acetoxy-20-hydroxy-19,20-epoxyroyleanone (compound 1), extracted from Salvia corrugata, versus human cell lines. We used as model study immortalized breast epithelial cells
Weixi Liu et al.
Food & function, 8(2), 757-766 (2017-01-24)
Oxidative stress and free radical generation accelerate the formation of advanced glycation endproducts (AGEs) which are linked to several chronic diseases. Published data suggest that phenolic-rich plant foods, show promise as natural anti-AGEs agents due to their anti-oxidation capacities. A
Esha Madan et al.
Nature, 572(7768), 260-264 (2019-07-26)
In humans, the adaptive immune system uses the exchange of information between cells to detect and eliminate foreign or damaged cells; however, the removal of unwanted cells does not always require an adaptive immune system1,2. For example, cell selection in
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. Is the product compatible with RFP transfected cells?
    1 answer
    1. Yes, RFP (Red Fluorescent Protein) and DCFH (2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein) are spectrally compatible and can be used together for multicolor imaging or flow cytometry.
      Helpful?
  2. Hi, is the product suitable for ROS detection in a cell-free system? If not, could you please recommend a DCFH related product that works in a system without cells? Thanks
    1 answer
    1. This product as supplied is DCFH-DA and used for intracellular ROS detection. Please see the link below for understanding this process.
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.7b00043
      For use in a cell-free system, deacetylation of DCFH-DA into DCFH must be performed before use.
      Please see the link below for this method.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295203000832?via%3Dihub
      Helpful?
  3. Is D6883 2´,7´-Dichlorofluorescin diacetate suitable for flow cytometry analyses?
    1 answer
    1. Helpful?
  4. What is the protocol for measuring ROS using D6883? Specifically, what kind of media or buffer is used with this product?
    1 answer
    1. The specific protocol for measuring ROS using D6883 and the type of media or buffer to be used with this product are not available. However, typically, this product is added to a buffer solution shortly before assessing the fluorescent signal. For further guidance, refer to the following citations for relevant information:
      1. Novel Antioxidant Tripeptide "ACQ" Can Prevent UV-Induced Cell Death and Preserve the Number of Epidermal Stem Cells
      PMID: 26199677
      2. Detection of reactive oxygen species (ROS) by the oxidant-sensing probe 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate in the cyanobacterium Anabaena variabilis PCC 7937
      PMID: 2057064
      These publications may provide insights into the protocol for using D6883 and the type of media or buffer used with this product.
      Helpful?
  5. What concentration of DCF can I use for A549 cells?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. A search of the literature suggests working concentrations range from 5 µM to 0.1 mM. See the link below to a publication that specifically looked at A549 cells using several dyes, including DCFDA:
      https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/ra/c7ra01025g
      Helpful?
  6. What concentration of DCF can I use for THP-1 monocyte cell line?
    1 answer
    1. The optimal concentration of 2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate (DCFDA) for use with THP-1 monocytes will need to be determined by the end-user. See the link below to a paper that reported using DCF at 40 uM with THP-1 cells.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8961584/
      Helpful?
  7. Is it possible to view this probe under a fluorescence microscope if the probe is solubilised in DMSO? What are the excitation and absorption wavelengths?
    1 answer
    1. The excitation wavelength is 504 nm and the emission wavelength is 529 nm in ethanol. The use of DMSO as the solvent has not been determined, however, various publications suggest that it is suitable. See the link below for an example:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7712457/
      Helpful?
  8. Can the product be stored in powder form and if its possible what is the storage temp?
    1 answer
    1. This product should be stored in powdered format at -20°C.
      Helpful?
  9. What is the excitation and emission wavelength for Product D6883, 2´,7´-Dichlorofluorescin diacetate?
    1 answer
    1. The excitation wavelength is 504 nm and emission wavelength is 529 nm (in ethanol).
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  