Przejdź do
D5318
DCP-LA
≥95% (HPLC), oil
Synonim(y):
2-[(2-pentylcyclopropyl)methyl]cyclopropaneoctanoic acid, 8-[2-(2-pentyl-cyclopropylmethyl)-cyclopropyl]-octanoic acid, FR 236924
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
985,00 zł
837,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
837,25 zł
Cena katalogowa985,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCC1CC1CC2CC2CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-7-10-16-13-18(16)15-19-14-17(19)11-8-5-4-6-9-12-20(21)22/h16-19H,2-15H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CONYTTFKIUJZOF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator.
DCP-LA is a selective PKC-epsilon (PKC-ε) activator. In the in situ PKC assay with a reversed phase high-performance liquid chromatography, DCP-LA significantly activated PKC in PC-12 cells in a concentration (10 nM-100 μM)-dependent manner, with the maximal effect at 100 nM. DCP-LA has over a 7-fold greater potency for activation of PKC-ε over other PKC isozymes.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0664SML2733SML1999
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
clear
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5318-5MG04061833218310
D5318-1MG04061826703199