Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł 266,90 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25N3O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
266,90 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(C)C(N)C(=O)NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C12H25N3O2.2ClH/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15;;/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI key
LLIHJRRZJDEKLB-UHFFFAOYSA-N
Application
LM11A-31 dihydrochloride has been used to study the effect of p75 neurotrophin receptor (p75 NTR) blockade, by non-peptide LM11A-31 ligand, on PC12 cell viability.[1]
Biochem/physiol Actions
LM11A-31 is a non-peptide ligand of the p75 neurotrophin receptor (p75NTR). LM11A-31 blocks pro-NGF induced cell death in neuronal cultures, and protects neuronal cells from the the cytotoxic effects of cisplatin or methotrexate. Oral administration of LM11A-31 promotes the survival of oligodendrocytes and myelinated axons in a mouse spinal cord injury model and improves function in both weight-bearing and non-weight bearing tests.
LM11A-31 is a p75 neurotrophin receptor (p75NTR) ligand.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color colorless to yellow | color white to beige | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0664-25MG | 04061833223468 |
| SML0664-5MG | 04061833223475 |