Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 844,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCNC(=O)NCO
InChI
1S/C3H8N2O3/c6-1-4-3(8)5-2-7/h6-7H,1-2H2,(H2,4,5,8)
InChI key
QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥99% (from N) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form - | form crystals |
| mp 125 °C (dec.) (lit.) | mp 101-104 °C (lit.), 103-107 °C | mp 101-104 °C (lit.), 102-109 °C | mp 105-108 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
140-95-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?