Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 155,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
Informacje o tej pozycji
155,00 zł
Quality Segment
grade
technical
assay
≥95.0% (HPLC)
bp
268-270 °C (lit.)
mp
101-104 °C (lit.), 102-109 °C
functional group
amine
SMILES string
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI key
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (sym.), ≥95.0% (HPLC), technical | description PESTANAL®, analytical standard | description 99% | description Sigma Grade, ≥95.0% |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay 99% | assay ≥95.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 101-104 °C (lit.), 102-109 °C | mp 101-104 °C (lit.) | mp 178-183 °C (lit.) | mp - |
| bp 268-270 °C (lit.) | bp 268-270 °C (lit.) | bp - | bp - |
| grade technical | grade analytical standard | grade - | grade Sigma Grade |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dimethylurea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?