Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,00 zł
vapor pressure
6 hPa ( 115 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
400 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
268-270 °C/1013 hPa
mp
105-108 °C
transition temp
flash point 154 °C (DIN 51758)
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)C(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI key
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description ≥95% | description (sym.), ≥99% (from N) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 268-270 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp 268-270 °C (lit.) |
| form crystals | form powder | form powder | form solid |
| mp 105-108 °C | mp 178-183 °C (External MSDS) | mp 125 °C (dec.) (lit.) | mp 101-104 °C (lit.), 103-107 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 1.14 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Dimethylurea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?