Przejdź do
D3168
Duramycin from Streptoverticillium cinnamoneus
≥90.0%
Synonim(y):
Duramycin, Lancovutide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C89H125N23O25S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2013.28
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
MDL number:
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0%
form
powder
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
Duramycin is used to study chloride secretion by cardial, pancreatic and airway epithelial voltage-gated ion channels. It is used to study cystic fibrosis and as a novel phosphatidylethanolamine-binding molecular probe[1]. It is used to stimulate sodium transport in cultured human colonic epithelia[2].
Biochem/physiol Actions
Duramycin is the smallest known polypeptide since it has only 19 amino acids. It has a defined 3-dimensional binding structure. Duramycin binds phosphatidylethanolamine (PtdE) at a 1:1 ratio with high affinity and exclusive specificity[1]. It enhances chloride secretion in airway epithelium.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T338387128T3258
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90.0%
assay
≥95% (European Pharmacopoeia HPLC assay)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)