Merck
87128
Sigma-Aldrich
Tetracycline
98.0-102.0% (HPLC)
Synonim(y):
Monochlorowodorek tetracykliny, Tetracyklina HCL
Wybierz wielkość
25 G
302,00 zł
100 G
1000,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
302,00 zł
100 G
1000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O8 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.43 (anhydrous basis)
Beilstein:
2230417
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51284017
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
98.0-102.0% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
kolor
faint yellow to dark yellow
mp
172-174 °C (dec.)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
Klucz InChI
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Chemical structure: tetracycline
Działania biochem./fizjol.
Mode of Action: Tetracycline passively diffuses through proin channels in the cell membrane, binding to 30S ribosomes and inhibits protein synthesis by preventing access of aminoacyl tRNA to the acceptor site on the mRNA-ribosome complex. It also binds to the bacterial 50S ribosomal subunit, altering the membrane and causing intracellular components to leak from bacterial cells. The inhibitory effects can be reversed by washing, suggesting that it is the reversibly bound antibiotic, and not the irreversibly bound drug, that is responsible for antibacterial action.
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Opakowanie
25g, 100g
Inne uwagi
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Hygroscopic. Light sensitive. Keep in a dry place.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Parveen Kumar et al.
PloS one, 10(5), e0123725-e0123725 (2015-05-15)
The myeloid translocation gene 16 (MTG16) co-repressor down regulates expression of multiple glycolytic genes, which are targets of the hypoxia-inducible factor 1 (HIF1) heterodimer transcription factor that is composed of oxygen-regulated labile HIF1α and stable HIF1β subunits. For this reason
Tadayuki Akagi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(37), 22460-22473 (2015-08-01)
The pluripotency and self-renewal capacity of embryonic stem (ES) cells is regulated by several transcription factors. Here, we show that the ETS-related transcription factors Etv4 and Etv5 (Etv4/5) are specifically expressed in undifferentiated ES cells, and suppression of Oct3/4 results
Zsófia Pénzváltó et al.
BMC cancer, 14, 837-837 (2014-11-20)
Primary systemic treatment for ovarian cancer is surgery, followed by platinum based chemotherapy. Platinum resistant cancers progress/recur in approximately 25% of cases within six months. We aimed to identify clinically useful biomarkers of platinum resistance. A database of ovarian cancer
Bizhan Romani et al.
The Journal of biological chemistry, 290(28), 17380-17389 (2015-06-03)
Human immunodeficiency virus type 1 Vpr is an accessory protein that induces G2/M cell cycle arrest. It is well documented that interaction of Vpr with the Cul4-DDB1[VprBP] E3 ubiquitin ligase is essential for the induction of G2/M arrest. In this
Zhijie Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(13), 5004-5009 (2013-03-12)
Reported here is a piggyBac transposon-based expression system for the generation of doxycycline-inducible, stably transfected mammalian cell cultures for large-scale protein production. The system works with commonly used adherent and suspension-adapted mammalian cell lines and requires only a single transfection
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to prepare stock solutions for item 87128-25G, Tetracycline?
    1 answer
    1. Tetracycline is soluble in methanol, giving a clear solution at up to 30 mg/ml. It is practically insoluble in chloroform and ether, very slightly soluble in water, slightly soluble in alcohol, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkali hydroxide solutions.
      Helpful?
  4. devo fare lo stock della tetraciclina. come e in cosa la devo diluire?
    1 answer
    1. This product is soluble in methanol or ethanol, giving a completely clear solution at up to 30 mg/ml. The stability of this material in solution is pH-dependent. Stock solutions prepared in ethanol are estimated to be stable for 1-3 months when aliquoted and stored at -20°C. Please see the link below to review the product datasheet for T3258, an identical tetracycline product of another brand. The information provided applies to both products.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/734/t3258dat.pdf