Przejdź do
D2631
Dihexadecyl phosphate
Synonim(y):
DHP, Dicetyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
1357,50 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
2130,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6070,00 zł
4552,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)15O]2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-594-7
Beilstein/REAXYS Number:
1717117
MDL number:
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
form
powder
mol wt
546.85 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
mp
74-75 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
InChI key
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihexadecyl phosphate (DHP) is a negatively charged lipid that is used for the formation of model membranes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C90021010415900178973
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, NMR: suitable, RNA extraction: suitable, RNA purification: suitable
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
74-75 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
mol wt
546.85 g/mol
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
mol wt
~7680-9510 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)