Przejdź do
C9002
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Synonim(y):
Cetylpyridinium chloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38ClN · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.00
EC Number:
204-593-9
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
ISBN-10:
MFCD00149977
Beilstein/REAXYS Number:
3578606
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
form
powder
mol wt
358.00 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate is a cationic surfactant. [1]
Application
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate has been used in a study to assess removal of emulsified oil from oily waste water and removal of emulsified food and mineral oils from waste water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1000000C0732PHR1226
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
powder
form
-
form
solid
form
-
description
cationic
description
-
description
cationic
description
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shariff Ibrahim et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 62(5), 1177-1182 (2010-09-08)
An agricultural waste derived adsorbent was prepared by chemically modified barley straw with NaOH and a cationic surfactant hexadecylpyridinium chloride monohydrate (CPC). The prepared adsorbent, BMBS, was used for removal of anionic dyes; Acid Blue (AB40) and Reactive Blue 4
Wenxiang Chu et al.
Annals of translational medicine, 8(21), 1419-1419 (2020-12-15)
The removal of permanent internal fixation devices by secondary surgery could be avoided if these devices were made of degradable magnesium and magnesium alloys. Before such implants can be used clinically, however, the biological effect of magnesium exposure on surrounding
Removal of emulsified oil from oily wastewater using agricultural waste barley straw
Ibrahim, et al.
Biochemical Engineering Journal, 49, 6-6 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C9002-100G04061833523117
C9002-1KG04061826754085
C9002-25G04061838342607
C9002-500G04061833523124
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?