Przejdź do
78973
Poloxamer 188, micronized
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 68
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
~7680-9510 g/mol
composition
oxyethylene content, 79.9-83.7%
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable, NMR: suitable, RNA extraction: suitable, RNA purification: suitable
impurities
organic volatile impurities, complies (meets USP requirements), ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm 1,4-dioxane, ≤5 ppm propylene oxide, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
color
APHA: ≤100
particle size distribution
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS), , coeff var ≤50% (residue, No 270 USS)
pH
5.0-7.5 (2.5% in H2O)
suitability
complies for Infrared spectrum
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
The Poloxamer 188 grades are poloxamers from the extensive line of Pluronic® block copolymers.
average molecular weight/mass 7680-9510 g/mol
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50246P21640091.37112
Poloxamer 188 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2164009
Poloxamer 188
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
technique(s)
DNA extraction: suitable, NMR: suitable, RNA purification: suitable, DNA purification: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
impurities
organic volatile impurities, complies (meets USP requirements), ≤0.75% water, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm propylene oxide, ≤1 ppm ethylene oxide, 50-125 ppm butylhydroxytoluene, ≤0.4% total ash, ≤5 ppm 1,4-dioxane
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic, ≤20 ppm heavy metals, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
impurities
-
impurities
-
mol wt
~7680-9510 g/mol
mol wt
~9840-14600 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)