Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4070,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mp
66-67 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
4,6-Dioxoheptanoic acid has been used:
- as component of dendritic cell conditioning medium and in the inhibition of ALA dehydratase (ALAD) in dendritic cells(50)
- as an inhibitor of heme biosynthesis in human mononuclear cells(51) and HeLa cells(52)
- as a standard for the quantification of succinylacetone from Plasmodium falciparum cultures(53)
Biochem/physiol Actions
An inhibitor of heme biosynthesis
4,6-Dioxoheptanoic acid is an inhibitor of heme biosynthesis. It is a catabolic byproduct of tyrosine breakdown and inhibits δ-aminolevulinic acid (ALA) dehydratase enzyme. It is a potential marker for detecting tyrosinemia type I and is measured in dried blood spot of new borns.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| mp 66-67 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 66-67 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?