Przejdź do
H0388
Hexacosanoic acid
≥95% (capillary GC)
Synonim(y):
Cerotic acid, Cerotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)24COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.69
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-040-2
Beilstein/REAXYS Number:
1799681
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
InChI key
XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6281P612559498
description
≥95% (capillary GC)
description
≥97% (capillary GC)
description
~99% (capillary GC)
description
analytical standard
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥98.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
form
powder
form
powder
form
powder or flakes
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexacosanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should I resuspend the product? I can only find that the product is soluble in chloroform 50mg/ml. Requires heat? Should I aliquot it? Should I use glass vials? For how long are the aliquots stable? At which temperature should they be stored?
    1 answer
    1. This product is soluble in chloroform at 50 mg/mL. Resuspend by warming gently to 30–40°C with light vortexing; avoid excessive heating. Aliquot into amber glass vials and store at room temperature, protected from light, with the vial tightly closed to minimize chloroform evaporation. Prepared stock solutions are stable for 6–12 months at room temperature, though precipitation may occur over time. For best results, prepare fresh before use. Store the stock solution in glass vials, away from light, and mix gently after thawing before use.