Przejdź do
D1393
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
Synonim(y):
4-Amino-4-deoxypteroic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H12N7O2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.28
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
1245,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
yellow to orange
SMILES string
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Application
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861553H4021718181
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (TLC)
assay
95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
color
yellow to orange
color
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)