Merck
861553
Sigma-Aldrich
4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoic acid hemihydrochloride hydrate
95%
Synonim(y):
N10-Methyl-4-amino-4-deoxypteroic acid
Wybierz wielkość
100 MG
184,50 zł
25 MG
258,30 zł
184,50 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
184,50 zł
25 MG
258,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N7O2 · 0.5HCl · xH2O
Masa cząsteczkowa:
343.56 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
184,50 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
255 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ciąg SMILES
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
Klucz InChI
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)