Przejdź do
D1285
2′,3′-Dideoxyadenosine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Dideoxyadenosine, ddA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
909,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-853-2
Beilstein/REAXYS Number:
619924
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
909,50 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28.0±1.0
mp
181-184 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Gene Information
human ... DCK(1633)
General description
2′,3′-Dideoxyadenosine is a nucleoside analog of deoxyadenosine. On deamination, it is converted to dideoxyinosine. It inhibits adenylyl cyclase and may play a key role in the inhibition of tumor progression. It is a potent inhibitor of reverse transcriptase enzyme of human immunodeficiency virus.
Application
2′,3′-Dideoxyadenosine (ddA), a specific adenylyl cyclase inhibitor, is useful in biological process and pathway studies involving adenylyl cyclase activity and cAMP pool modulation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1413288104B6396
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93%
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
181-184 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)