Przejdź do
B6396
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
≥93%
Synonim(y):
Benzoylbenzoyl-ATP, Bz-ATP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N5O15P3 · xC6H15N × yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
715.39 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](OC(=O)c4ccc(cc4)C(=O)c5ccccc5)[C@H]3O
InChI
1S/C24H24N5O15P3.C6H15N/c25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-19(31)20(16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13;1-4-7(5-2)6-3/h1-9,11-12,16,19-20,23,31H,10H2,(H,36,37)(H,38,39)(H2,25,26,27)(H2,33,34,35);4-6H2,1-3H3/t16-,19-,20-,23-;/m1./s1
InChI key
HVOVBTNCGADRTH-WBLDMZOZSA-N
General description
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosine 5′-triphosphate is a photoreactive analog of ATP.
Application
Useful as a photoaffinity label for proteins and enzymes that bind ATP.
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt has been used as a P2X4 receptor agonist in rat kidney sections, type I diabetes induced rats and astrocyte−neuron coculture. It has also been used as a synthetic ATP analog in isotonic E3 medium.
Biochem/physiol Actions
Selective P2X purinergic agonist. It is more potent than ATP at homodimeric P2X7 receptors.
2′(3′)-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosine 5′-triphosphate triethylammonium salt is a selective purinergic receptor (P2X) agonist. It is more potent than ATP at homodimeric P2X7 receptors. It also effectively activates P2X1, P2X2, and P2X3 receptors. Useful as a photoaffinity label for proteins and enzymes that bind ATP.
Other Notes
Mixed isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5763ATPDS-RO809608
assay
≥93%
assay
≥96%
assay
99%
assay
≥95% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6396-5MG04061833434772
B6396-25MG04061833434765
Questions
  1. The molecular weight of this reagent is displayed as 715.39 on the specification sheet, but it actually contains triphosphate triethylammonium and water, so how should I think about the molecular weight?
    1 answer
    1. The molecular weight listed for this material is the anhydrous-free acid. The triethylammonium and water content are variable from lot to lot. The maximum allowable water content is 6%, while the expected triethylammonium specification range is 0.5-4.4 mol/mol BzATP. The triethylammonium and water content are reported on the lot-specific Certificate of Analysis.