Przejdź do
D1413
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione, 2′,3′-Anhydrothymidine, Stavudine, d4T
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
346,80 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1198,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
346,80 zł
Cena katalogowa408,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
General description
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine (d4T), a pyrimidine analogue is the inhibitor of reverse transcriptase.
Application
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine has been used in cell treatment. It has also been used as a drug in Caenorhabditis elegans to study drug induced mitochondrial toxicity. It has also been used in the preclinical evaluation of GS-9160.
Biochem/physiol Actions
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine is a nucleoside analog, which inhibits HIV replication in vitro. Stavudine has the ability to enter the cells by non-facilitated diffusion. It possesses inhibitory activity against moloney murine leukemia virus, friend murine leukemia virus and simian immunodeficiency virus.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3447Y0000421Y0000408
Stavudine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000408
Stavudine
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D1413-50MG04061833559857
D1413-10MG04061833559840