Przejdź do
D1064
Dihydrokainic acid
≥98% (HPLC), GLT-1 glutamate transporter inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Carboxy-4-isopropyl-3-pyrrolidineacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
1003,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1003,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dihydrokainic acid, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h5-7,9,11H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI key
JQPDCKOQOOQUSC-OOZYFLPDSA-N
Gene Information
Application
Dihydrokainic acid has been used as a glutamate transporter (GLT-1) inhibitor in the glutamate uptake assay of astrocytes[1] and glial cells.[2] It may be used as a GLT-1 inhibitor in Lateral habenula (LHb).
Biochem/physiol Actions
Dihydrokainic acid is a selective GLT-1 glutamate transporter inhibitor; weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors at high concentrations.
Dihydrokainic acid is a selective inhibitor of the GLT-1 glutamate transporter. At higher concentrations, dihydrokainate is a weak inhibitor of AMPA/kainate glutamic acid receptors.
Dihydrokainic favors neuronal cell death.[3] It modulates anxiety and depression behaviors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K2389SML0075K0250
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: soluble
Gene Information
human ... SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
rat ... Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D1064-10MG04061833558492
D1064-50MG04061832081830