Przejdź do
K2389
Kainic acid monohydrate
From Digenea simplex, ≥98% (HPLC), Kainate glutamate receptor agonist, powder
Synonim(y):
2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kainic acid monohydrate, ≥98% (HPLC), from Digenea simplex
biological source
Digenea simplex
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI key
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Application
Kainic acid monohydrate has been used:
  • As a convulsant to induce epileptogenesis and epilepsy in mice.
  • To stimulate in vitro excitotoxic trauma in spiral ganglion neurons on inner hair cells.
  • To induce seizures in rat model.
  • To induce status epilepticus in adult male Wistar rats.
Biochem/physiol Actions
Agonist for kainate class of ionotropic glutamate receptors.
Kainic acid monohydrate is an agonist at the kainate class of ionotropic glutamate receptors, which induces seizures and neurodegeneration in vivo and is used to induce experimental epilepsy in rodents and study the mechanisms of excitation-induced neuronal apoptosis.
Ionotropic glutamate receptors form ion channels, and conduct Na+ and K+ fluxes. The receptors possess an agonist binding site and it encounters a conformational change upon agonist binding to it. Kainate gated channels participate in glutamate-induced excitatory postsynaptic neuronal potential.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K0250D1064420318
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
dilute base: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kainic acid monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)