Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł 536,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.65
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
536,35 zł
Cena katalogowa631,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C=CC(=O)c1ccc(cc1)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-25-19-21-26(22-20-25)27(29)23-24-28(30)31/h19-24H,2-18H2,1H3,(H,30,31)
InChI key
ZBESASFHIWDSCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
OBAA may be used in PLA2-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
OBAA is a PLA2 inhibitor
OBAA is a phospholipase A2 inhibitor and prevents the melittin-induced influx of Ca+2 in trypanosomes.[1] It inhibits the generation of ROS when epithelial and endothelial cells are treated with cholic acid.[2]
OBAA is a potent inhibitor of phospholipases.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?