Przejdź do
D0781
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt
≥98%
Synonim(y):
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N6 · H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
282-331-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
mp
232-234 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
InChI
1S/C12H18N6.H3O4P/c1-5(2)7-8(6(3)4)16-11-9(15-7)10(13)17-12(14)18-11;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H4,13,14,16,17,18);(H3,1,2,3,4)
InChI key
YNQBQYASRYRNRY-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt, is a phosphate salt of 2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine, which is a pteridine derivative. It is used as a valuable reagent in organic synthesis due to its ability to act as a nucleophile as well as an intermediate in various chemical reactions to synthesize heterocyclic compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56901SML1069SML2621
assay
≥98%
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
232-234 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vibrio cholerae resistant to 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine (O/129) isolated from patients with enteritis in Cear{\'a}, Brazil
Hofer et al.
Journal of Health, Population, and Nutrition, 39-42 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D0781-1G04061833558072
D0781-5G04061833558089