Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1710,00 zł
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
form
aqueous glycerol solution
mol wt
~374 kDa
concentration
≥2 unit/μL
technique(s)
cell based assay: suitable
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... gyrA(946614), gyrB(948211)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Gene Information Escherichia coli K12 ... gyrA(946614), gyrB(948211) | Gene Information Escherichia coli K12 ... polA(948356) | Gene Information Escherichia coli K12 ... polA(948356) | Gene Information Escherichia coli K12 ... glnA(948370) |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| concentration ≥2 unit/μL | concentration ~3,000 units/mL | concentration 5,000-15,000 units/mL | concentration - |
| form aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D0690-100UN | 04061833619407 |