Przejdź do
D8276
DNA Polymerase I, Klenow Fragment from Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.53
MDL number:
Concentration:
~3,000 units/mL
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
103 kDa
concentration
~3,000 units/mL
UniProt accession no.
foreign activity
Endonuclease, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
General description
DNA polymerase I yields two fragments (small and large) upon protease digestion. The large fragment (Klenow fragment) loses the 5′ exonuclease activity that is present in the intact holoenzyme. However, it retains both the polymerase 5′→3′ activity and the 3′→5′ exonuclease activity of the native enzyme.
Application
Suitable for:
  • DNA sequencing by the Sanger dideoxy method
  • Synthesis of the complementary strand of cDNA
  • Filling in 5′-overhangs in double stranded DNA to form blunt ends
  • Mutagenesis of DNA with second strand synthesis using oligonucleotides
  • Labeling DNA by the random primer method
Preparation Note
The enzyme solution may be diluted with 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100 mM ammonium sulfate, 10 mM 2-mercaptoethanol, and 1 mg/ml bovine serum albumin.
Analysis Note
The activity is assayed in a reaction mixture containing 50 mM potassium phosphate (pH 7.5), 3 mM MgCl2, 1 mM 2-mercaptoethanol, 32.5 μM 32P-dATP, 32.5 μM dTTP, 62.5 μg/ml poly(dA-dT) and 0.01-1 unit enzyme.
Other Notes
DNA Polymerase I is supplied as a solution in 50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 1 mM EDTA, 5 mM dithiothretol, and 50% glycerol (v/v) .
One unit converts 10 nanomoles of deoxyribonucleoside triphosphates into acid insoluble material in 30 min. at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9380D0690F3174
Gene Information
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... gyrA(946614), gyrB(948211)
Gene Information
Escherichia coli CFT073 ... mutM(1038243)
Escherichia coli K12 ... mutM(946765)
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
concentration
~3,000 units/mL
concentration
5,000-15,000 units/mL
concentration
≥2 unit/μL
concentration
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
P00582
UniProt accession no.
P00582
UniProt accession no.
P0AES4, P0AES6
UniProt accession no.
P05523
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)