Przejdź do
D052
GBR 12909 dihydrochloride
≥98% (HPLC), dopamine transportef nhibitor, solid
Synonim(y):
1-(2-[bis(4-Fluorophenyl)methoxy]ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32F2N2O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GBR 12909 dihydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChI key
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
GBR 12909 dihydrochloride has been used as a dopamine transporter (DAT) inhibitor:
  • to study its effects on LPS-induced mRNA expression on the proinflammatory cytokines in the mouse striatum
  • to study its effects on neurotransmitter release in zebrafish brain[1]
  • in DA uptake assay in mice striatal fraction[2]
Biochem/physiol Actions
GBR 12909 is a highly selective dopamine reuptake inhibitor with behavioral effects similar to cocaine.
GBR 12909 may show pharmacotherapeutic effects against cocaine addiction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3545G5793P9246
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GBR 12909 dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D052-100MG04061833557754
D052-250MG04061833557761
D052-25MG04061833557778