Przejdź do
G5793
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
Synonim(y):
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.05 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
901,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
InChI key
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective and orally active 5-HT1B/1D serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Disclaimer
Desiccate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0178SML2784S5326
description
>98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)