Przejdź do
C9282
Sodium cholate hydrate
suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
bovine bile, ovine bile
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Cholate is a primary bile acid produced from cholesterol in the liver.[1] It is an anionic detergent synthesized from cholesterol in the presence of sterol 12α-hydroxylase (CYP8B1).[2]
Application
Cholate is a bile acid produced in liver during cholesterol breakdown. Cholate downregulates cholesterol-7-α-hydroxylase (rate-limiting step in bile acid synthesis). Cholate, an anionic detergent, is used alone and in combination with urea to extract and reconstitute membrane proteins and protein complexes.
Sodium cholate hydrate has been used:
  • as a bile acid to induce bile acid-responsive (BEAR) transcription system[3],
  • as a component of Campylobacter defined broth (CDB) to test its effect on stress response in Campylobacter jejuni{52
  • to test its sensitivity towards the bile acid sensor[4]
Biochem/physiol Actions
Reduction in 12-α hydroxylase activity leads to low levels of cholic acid in liver disease.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1254C644527029
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteome Profiling by Label-Free Mass Spectrometry Reveals Differentiated Response of Campylobacter jejuni 81-176 to Sublethal Concentrations of Bile Acids
Masanta WO, et al.
Proteomics. Clinical Applications, 13(3), 1800083-1800083 (2019)
John Y L Chiang
Journal of lipid research, 50(10), 1955-1966 (2009-04-07)
Bile acids are physiological detergents that generate bile flow and facilitate intestinal absorption and transport of lipids, nutrients, and vitamins. Bile acids also are signaling molecules and inflammatory agents that rapidly activate nuclear receptors and cell signaling pathways that regulate
P Fafournoux et al.
The Journal of biological chemistry, 264(9), 4805-4811 (1989-03-25)
In the liver, System A-mediated uptake of neutral amino acids may play a key role in metabolic control. Knowing the properties of the solubilized and reconstituted System A activity is important for future studies on the purification of the carrier
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C9282-100G04061833530481
C9282-25G04061833530498