Przejdź do
C1254
Sodium cholate hydrate
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Cholalic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4840,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39NaO5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
bovine and/or ovine bile
description
anionic
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Sodium cholate hydrate, a non-denaturing anionic detergent, plays a crucial role in biochemical research, particularly in protein solubilization and membrane permeabilization, making it essential for protein extraction and purification, especially when dealing with membrane proteins and protein complexes. Derived from cholic acid, a prevalent human bile acid, sodium cholate hydrate′s water solubility and its applications extend to investigating the effects of various substances on cell cultures, making it a versatile tool in laboratory research.
Application
Sodium cholate hydrate has been used in a study to assess the effect of phospholipid formulation and surfactants on the dermal delivery of hydrophilic drugs from elastic liposomes. [1] It has also been used in a study to investigate the elastic deformable vesicles, transfersomes, for transdermal drug delivery.
Biochem/physiol Actions
Bile Salt
Features and Benefits
  • Suitable for Western blotting
  • Suitable for DNA and RNA purification
  • High purity product for research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27029C6445C9282
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
DNA purification: suitable, western blot: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB
18
HLB
18
HLB
18
HLB
18
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cholate hydrate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?