Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4420,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
Quality Segment
form
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
specific activity
≥1.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
−20°C
Application
- to harvest osteosarcoma 143B cells from collagen scaffold
- in tissue digestion of islets and carotid artery[1]
- in the digestion of chorionic villi
- in enzymatic dissociation for ATP-based tumour chemosensitivity assay (ATP-TCA) in solid tumors
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≤1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| caseinase activity ≥10 units/mg solid | caseinase activity ≥40 units/mg solid | caseinase activity - | caseinase activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?