Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
lyophilized powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
mol wt
68-125 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 113-114 kDa | mol wt 68-130 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2014-50MG | 04061833474990 |