Merck
Kolagenaza
butelka kolagenazy
Kolagenaza jest endopeptydazą, która skutecznie rozkłada kolagen w jego regionach wiązań peptydowych w fizjologicznych warunkach pH i temperatury. Będąc białkiem, jest bardzo wrażliwa na pH, temperaturę i kilka innych czynników, które mogą prowadzić do denaturacji białka. Na aktywność, konformację i właściwości kolagenazy duży wpływ mają czynniki zewnętrzne.
Kolagenaza składa się z różnych typów, takich jak I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI oraz specjalnej kolagenazy dla komórek wątroby. Kolagenaza z Clostridium histolyticum jest podzielona na 6 grup, a mianowicie alfa, beta, gamma, delta, epsilon i zeta. Służy jako ważny katalizator i znajduje zastosowanie w biologii komórek macierzystych, badania nad rakiem oraz immunologia.
Kolagenaza do izolacji komórek/tkanek
Kolagenaza wspiera szeroki zakres badań, ponieważ może być stosowana do izolacji komórek/tkanek poprzez degradację kolagenu w skórze, naczyniach krwionośnych, ścięgnach i kościach. Typ kolagenazy jest wybierany w oparciu o konkretny typ komórki lub tkanki, która musi zostać wyizolowana. Kolagenaza typu I jest odpowiednia do izolacji komórek tkanki tłuszczowej, płuc, nabłonka i nadnerczy. Kolagenaza typu II jest idealna do oddzielania tkanek wątroby, tarczycy, kości, serca i gruczołów ślinowych. Kolagenaza typu IV może rozkładać różne tkanki, a typ V ma zastosowanie w izolacji tkanek wysepek trzustkowych poprzez oddzielenie tkanek łącznych na pojedyncze komórki. Dezagregacja kolagenazy jest idealna do hodowli mysich nerek, ludzkich dorosłych i płodowych mózgów.
Kolagenaza do hodowli komórkowych
Kolagenaza jest łagodna, nie wymaga mieszania i dobrze dysocjuje w optymalnej temperaturze i pH. Dlatego jest idealna do hodowli mysich nerek, ludzkich dorosłych i płodowych mózgów, ludzkich guzów i tkanek nabłonkowych.
Kolagenaza jako środek terapeutyczny
Kolagenaza odgrywa ważną rolę w różnych zastosowaniach klinicznych, w tym w leczeniu dysków lędźwiowych i nerwu kulszowego, terapii urazów, reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów.