Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 181,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 690,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 690,00 zł 13 267,50 zł |
Informacje o tej pozycji
181,00 zł
Nazwa produktu
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% | assay 97% (CP) | assay 98% (CP) |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7629-100G | 04061833520796 |
| C7629-25G | 04061833520826 |
| C7629-1G | 04061833520819 |
| C7629-5G | 04061833520833 |
| C7629-10MG | 04061833520802 |
| C7629-1KG | 04061826212004 |
| C7629-500G | 04061832722054 |