Merck
27505
Sigma-Aldrich
D-Citrulline
≥99.0%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(R)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid
Wybierz wielkość
500 MG
867,00 zł
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
867,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Beilstein:
1725415
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
D-Citrulline, ≥99.0%
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −20.5±2.0°, c = 2% in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
RHGKLRLOHDJJDR-SCSAIBSYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylvain V Costes et al.
PLoS computational biology, 3(8), e155-e155 (2007-08-07)
Several proteins involved in the response to DNA double strand breaks (DSB) form microscopically visible nuclear domains, or foci, after exposure to ionizing radiation. Radiation-induced foci (RIF) are believed to be located where DNA damage occurs. To test this assumption
Nikhil Vadhavkar et al.
Radiation research, 182(3), 273-281 (2014-07-31)
In contrast to the classic view of static DNA double-strand breaks (DSBs) being repaired at the site of damage, we hypothesize that DSBs move and merge with each other over large distances (μm). As X-ray dose increases, the probability of
S V Costes et al.
Mutation research, 704(1-3), 78-87 (2010-01-12)
DNA damage sensing proteins have been shown to localize to the sites of DNA double strand breaks (DSB) within seconds to minutes following ionizing radiation (IR) exposure, resulting in the formation of microscopically visible nuclear domains referred to as radiation-induced