Merck
734187
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5-13C,5,5-d2
endotoxin tested, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid-5-13C,5,5-d2, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid-5-13C,5,5-d2
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONH13CD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3+1D2
Klucz InChI
RHGKLRLOHDJJDR-PPHVBSBQSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)