Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1410,00 zł
Nazwa produktu
Cyclic adenosine diphosphate-ribose, ≥90% (HPLC), lyophilized powder
biological source
(Ovotestis from sea hare)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Ovotestis from sea hare) | biological source yeast (candida utilis) | biological source yeast | biological source human |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥93% | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7344-.5MG | 04061833512272 |