This product does not contain a second ribose ring. The structural formula is correct in depicting one ribose ring.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 5′-diphosphoribose sodium salt, ≥93%
biological source
yeast (candida utilis)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
InChI key
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
Application
- to give a range of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH)
- oxidation rates for the respiratory complex (CI/CIII/CIV)
- CI/alternative(AOX) pathway
- to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolaseactivity
- poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
- oxidase (AOX) pathway
- to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity
- poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast (candida utilis) | biological source yeast | biological source bacterial | biological source bacterial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥93% | assay ≥93% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does it have a second ribose ring? Is the structural formula correct?