Przejdź do
A0627
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt
≥93%, from yeast, powder
Synonim(y):
ADP, ADP-Glucose, ADP-glc, ADPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N5Na2O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt, ≥93%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
InChI key
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
Application
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt has been used as a component of the reaction mixture to measure the enzymatic activity of adenosine-5′-diphosphate (ADP)-glucose pyrophosphorylase (AGPase) and for the synthesis of starch.
Adenosine-5′-diphosphoglucose (ADP-Glucose) is a substrate widely used as a glucose donor. It is a substrate in starch synthesis by starch synthase (EC 2.4.1.21). ADP-Glucose is a substrate for alpha-1,4-glucan-protein synthase (ADP-forming) (EC 2.4.1.113), ADP-glucose pyrophosphorylases and many glucosyltransferases.
Biochem/physiol Actions
Adenosine-5′-diphosphoglucose (ADP-Glucose) is a substrate widely used as a glucose donor. It is a substrate starch synthase (EC 2.4.1.21) in starch synthesis. ADP-glucose is a substrate for α-1,4-glucan-protein synthase (ADP-forming) (EC 2.4.1.113), ADP-glucose pyrophosphorylases and many glucosyltransferases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0752741167A2754
biological source
yeast
biological source
yeast (candida utilis)
biological source
-
biological source
bacterial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥93%
assay
≥93%
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)