Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł 187,85 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H86O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
707.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
246-292-5
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
187,85 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C49H86O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h14-15,30,39-40,42-46H,7-13,16-29,31-38H2,1-6H3/b15-14-/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
InChI key
SQHUGNAFKZZXOT-QXAJUEOOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥92.5% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?