PHR1533
Cholesterol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cholesterol, 3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C2155000
traceable to USP 1131960
rodzina API
cholesterol
Postać
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol