Przejdź do
C5625
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate
≥85% (enzymatic)
Synonim(y):
CAP-Li2, Carbamoylphosphate dilithium salt, Carbamyl phosphate dilithium salt, Carbamyl phosphoric acid dilithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COOPO3Li2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.89 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6128395
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lithium carbamoylphosphate dibasic hydrate,
assay
≥85% (enzymatic)
Quality Level
form
powder
quality
may contain ~25% free acid (determined by PNMR)
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].NC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH4NO5P.2Li/c2-1(3)7-8(4,5)6;;/h(H2,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
TUHZSMCNIUXAIJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Carbamoylphosphate is used to study processes involving the mammalian urea cycle and nitrogen metabolism. Carbamoylphosphate is used as a substrate to identify and characterize ornithine transcarbamylase(s).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A02627276492034
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥85% (enzymatic)
assay
≥85% (elemental analysis)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white
color
-
color
-
color
-
quality
may contain ~25% free acid (determined by PNMR)
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rita Kretz et al.
Molecular genetics and metabolism, 106(3), 375-378 (2012-05-12)
Carbamoylphosphate synthetase 1 (CPS1) is the first enzyme of the urea cycle. CPS1 deficiency is a rare autosomal-recessively inherited disorder that can lead to life-threatening hyperammonemia. Since there is no reliable biochemical marker for this disease, diagnosis relies on molecular
G Sainz et al.
European journal of biochemistry, 251(1-2), 528-533 (1998-03-10)
The pseudo-reverse reaction of Pseudomonas aeruginosa catabolic ornithine carbamoyltransferase in which arsenate is first coupled to citrulline followed by elimination of carbamylarsenate has been studied. Arsenate and citrulline saturation curves are sigmoidal. The different responsiveness of the transcarbamoylase to isosteric
Mauricio Díaz-Muñoz et al.
Current medicinal chemistry, 17(21), 2253-2260 (2010-05-13)
Ornithine transcarbamylase (OTC; EC 2.1.3.3) is a one-carbon-unit transferring enzyme that synthesizes citrulline using ornithine and carbamoylphosphate as substrates. It is involved in the metabolic transformation of arginine and proline, and it participates in the urea cycle in vertebrates and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C5625-5G04061833502341
C5625-1G04061825692722
C5625-10MG04061832468563